Imprimer
Chlorure de o-anisoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22784.06 B22784.14 B22784.22
B22784.06EA 60.5 EUR
B22784.06 B22784.14 B22784.22
Chlorure de o-anisoyle ≥97%
Chlorure de o-anisoyle
Purity: 97% CAS No.: 21615-34-9 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.5724 Boiling Point: 128-129°/8mm Beilstein Reference: 607605 UN No.: 1729 MDL No.: MFCD00000664
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 128…129 °C (8 mmHg)
Densité: 1,146
Point éclair: 84 °C (184 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000664
Numéro CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II