Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formule:
C₉H₁₀ClNO Point d'ébullition: 180 °C (15 mmHg) Point de fusion: 142…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236039 Numéro CAS: 4755-50-4 UN: 3261 ADR: 8,II |