Imprimer
Chlorure de benzoyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzoyle chlorure
A14107.30 A14107.0B
A14107.30EA 37.5 EUR
A14107.30 A14107.0B
Chlorure de benzoyle ≥99%
Chlorure de benzoyle
Purity: 99+% CAS No.: 98-88-4 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.211 Refractive Index: 1.5535 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent pH: 2 Melting Point: -1° Boiling Point: 197-199° Merck Reference: 14,1112 UN No.: 1736 MDL No.: MFCD00000653
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,211
Point éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,1112