Imprimer
Chlorure de benzoyle 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzoyle chlorure
402030025 402030050 402035000
ACRO402030025EA 312 EUR
ACRO402030025 ACRO402030050 ACRO402035000
Chlorure de benzoyle 98+% ACS
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 197,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,21 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,01113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration excess NaOH 98.0 to 100.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Phosphorous compounds (as P) ≤0.002 %
Freezing point -2.0 to 0.0°C