Imprimer
Bromure de benzoyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 38.1 EUR
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Bromure de benzoyle 97%
Bromure de benzoyle
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 218…219 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,57 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000112
Numéro CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %