Imprimer
Acide 4-acétamidobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12711.18 A12711.30
A12711.18EA 59.8 EUR
A12711.18 A12711.30
Acide 4-acétamidobenzoïque ≥98%
Acide 4-acétamidobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 556-08-1 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 390602
Formule: C₉H₉NO₃
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002534
Numéro CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7