Imprimer
3-Nitrophthalonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 3-Nitro-1,2-dicyanobenzene, 3-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile
B25269.06 B25269.14
B25269.06EA 128 EUR
B25269.06 B25269.14
3-Nitrophthalonitrile ≥99%
3-Nitrophthalonitrile
Purity: 99% CAS No.: 51762-67-5 Molecular Formula: C8H3N3O2 Formula Weight: 173.13 Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 2263686
Formule: C₈H₃N₃O₂
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191558
Numéro CAS: 51762-67-5
UN: 3276
ADR: 6.1,I