Imprimer
Téréphtalonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
113820250 113821000 113825000
ACRO113820250EA 46.5 EUR
ACRO113820250 ACRO113821000 ACRO113825000
Téréphtalonitrile 98%
Téréphtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
Point de fusion: 222…227 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001810
Numéro CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %