Imprimer
Isophtalonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41355.0100 8.41355.0500
8.41355.0100EA 52.7 EUR
8.41355.0100 8.41355.0500
Isophtalonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isophtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001795
Numéro CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 163 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.014 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
Hill Formula C8H4N2