Imprimer
2,4,6-Triméthoxybenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23540.06 B23540.14
B23540.06EA 46.6 EUR
B23540.06 B23540.14
2,4,6-Triméthoxybenzonitrile ≥98%
2,4,6-Triméthoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2571-54-2 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Odour: Characteristic Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00001787
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…143 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001787
Numéro CAS: 2571-54-2
EINECS: 219-917-4