Imprimer
4-Éthoxybenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Ethoxybenzonitrile
A19806.06 A19806.14 A19806.22
A19806.06EA 50.2 EUR
A19806.06 A19806.14 A19806.22
4-Éthoxybenzonitrile ≥98%
4-Éthoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 25117-74-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 258° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001819
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 258 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001819
Numéro CAS: 25117-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III