Imprimer
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 108 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 102…104 °C (1 mmHg)
Point de fusion: ∼ 21 °C
Densité: 1,499
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051697
Numéro CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II