Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 705-21-5
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Flash Point:
Formule:
C₆H₃Cl₃O₂S Poids moléculaire: 245.51 g/mol Point d'ébullition: 158…160 °C (15 mmHg) Point de fusion: 30…33 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051698 Numéro CAS: 705-21-5 UN: 3261 ADR: 8 II |