Imprimer
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14054.06 A14054.14
A14054.06EA 97.7 EUR
A14054.06 A14054.14
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2905-23-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5760 Melting Point: 26-28° Boiling Point: 150-152°/12mm Beilstein Reference: 974321 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051520
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 150…152 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,548
Point éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051520
Numéro CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8,II