Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4,5-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 15945-07-0
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1112595
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007428
Formule:
C₆H₂Cl₄O₂S Poids moléculaire: 279.96 g/mol Point de fusion: 67…71 °C Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007428 Numéro CAS: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8 II |