4-Chlorothioanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-09-1
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 2041509
MDL No.: MFCD00013643
Formule:
C₇H₇ClS Point d'ébullition: 223 °C Point de fusion: 27…28 °C Densité: 1,220 Point éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013643 Numéro CAS: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |