Imprimer
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 66.5 EUR
B23497.18 B23497.30
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène ≥99%
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Formule: C₈H₉ClO₂
Point d'ébullition: 231…234 °C
Densité: 1,210
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008356
Numéro CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9