Imprimer
4-Amino-2,6-dichlorophénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 34.9 EUR
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophénol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophénol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007875
Numéro CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4