Imprimer
4-Amino-2,6-dichlorophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
103480050 103480250
ACRO103480050EA 25.5 EUR
ACRO103480050 ACRO103480250
4-Amino-2,6-dichlorophénol 98%
4-Amino-2,6-dichlorophénol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…168 °C
Numéro MDL: MFCD00007875
Numéro CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown to light red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Solubility (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy
Titration with TBAH ≥97.5 %