Imprimer
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzène
L10898.03 L10898.06
L10898.03EA 24 EUR
L10898.03 L10898.06
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle
Purity: 97% CAS No.: 23165-64-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O2S Formula Weight: 214.63 Odour: Irritating Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 2972987 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041244
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Poids moléculaire: 214.63 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041244
Numéro CAS: 23165-64-2
UN: 2923
ADR: 8 III