Imprimer
Isothiocyanate de 4-chlorophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzène
A12693.06 A12693.14 A12693.22
A12693.06EA 60.5 EUR
A12693.06 A12693.14 A12693.22
Isothiocyanate de 4-chlorophényle ≥98%
Isothiocyanate de 4-chlorophényle
Purity: 98% CAS No.: 2131-55-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 135-136°/24mm Beilstein Reference: 471610 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004810
Formule: C₇H₄ClNS
Poids moléculaire: 169.63 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004810
Numéro CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8 III