Imprimer
Isothiocyanate de 2-chlorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18238.06 A18238.14
A18238.06EA 80 EUR
A18238.06 A18238.14
Isothiocyanate de 2-chlorophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2-chlorophényle
Purity: 97% CAS No.: 2740-81-0 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6608 Odour: Pungent Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2081473 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004801
Formule: C₇H₄ClNS
Point d'ébullition: 260…262 °C
Densité: 1,287
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004801
Numéro CAS: 2740-81-0
UN: 2922
ADR: 8,III