Imprimer
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzène
B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 31.4 EUR
B20178.06 B20178.14
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Poids moléculaire: 204.08 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 1.410
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037827
Numéro CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8 III