Imprimer
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
L12672.06 L12672.03
L12672.06EA 255 EUR
L12672.06 L12672.03
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98%
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle
Purity: 98+% CAS No.: 6590-95-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Boiling Point: 122-124°/8mm Beilstein Reference: 639061 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041056
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Poids moléculaire: 204.08 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041056
Numéro CAS: 6590-95-0
UN: 2923
ADR: 8 III