Isothiocyanate de 2,3-dichlorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 6590-97-2
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formule:
C₇H₃Cl₂NS Poids moléculaire: 204.08 g/mol Point d'ébullition: 256…258 °C Densité: 1.434 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041048 Numéro CAS: 6590-97-2 UN: 2922 ADR: 8 III |