Imprimer
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06 A19991.14
A19991.06EA 111 EUR
A19991.06 A19991.14
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle ≥97%
Isocyanate de 3,5-dichlorophényle
Purity: 97% CAS No.: 34893-92-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 510282 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00013859
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,380
Point éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013859
Numéro CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II