Isocyanate de 2,4-dichlorophényle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4-Dichlorophenylisocyantae
Purity: 96%
CAS No.: 2612-57-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 2090780
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002001
Formule:
C₇H₃Cl₂NO Point d'ébullition: 80 °C (1 mmHg) Point de fusion: 57…61 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002001 Numéro CAS: 2612-57-9 EINECS: 220-040-4 UN: 2250 ADR: 6.1,II |