Isocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 39920-37-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 101°/5mm
Beilstein Reference: 608323
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002003
Formule:
C₇H₃Cl₂NO Point d'ébullition: 101 °C (5 mmHg) Point de fusion: 42…46 °C Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002003 Numéro CAS: 39920-37-1 EINECS: 254-699-4 UN: 2250 ADR: 6.1,II |