Imprimer
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16298.06 A16298.14
A16298.06EA 55.3 EUR
A16298.06 A16298.14
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥97%
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Purity: 97% CAS No.: 102-36-3 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 123°(253°F) Odour: Irritating Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 608325 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00002017
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 118…120 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Point éclair: 123 °C (253 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002017
Numéro CAS: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
UN: 2250
ADR: 6.1,II