2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 363-51-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Boiling Point: 67-69°/14mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040309
Formule:
C₆H₅ClFN Poids moléculaire: 145.56 g/mol Point d'ébullition: 67…69 °C (14 mmHg) Point de fusion: 31…32 °C Densité: 1.316 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040309 Numéro CAS: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 UN: 2810 ADR: 6.1 III |