Imprimer
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26467.03 H26467.06
H26467.03EA 38.8 EUR
H26467.03 H26467.06
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 4771-47-5 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 234-240° Beilstein Reference: 2109828 MDL No.: MFCD00007087
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 234…240 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007087
Numéro CAS: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1