Imprimer
3-Chlorobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21371.14 B21371.22
B21371.14EA 53 EUR
B21371.14 B21371.22
3-Chlorobenzoate de méthyle ≥98%
3-Chlorobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2905-65-9 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5310 Melting Point: 20-22° Boiling Point: 99-101°/12mm Beilstein Reference: 2045126 Merck Reference: 14,2123 MDL No.: MFCD00000592
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 99…101 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1,227
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000592
Numéro CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Indice Merck: 14,2123