3,5-Dichlorobenzohydrazide ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂O Point de fusion: 205…207 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00833411 Numéro CAS: 62899-78-9 |