5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 40763-96-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 2267797
Formule:
C₇H₅ClN₂O₃ Poids moléculaire: 200.58 g/mol Point de fusion: 155…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017509 Numéro CAS: 40763-96-0 |