2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 3011-89-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1966537
Formule:
C₇H₅ClN₂O₃ Point de fusion: 168…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017119 Numéro CAS: 3011-89-0 EINECS: 221-143-7 |