Imprimer
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 394 EUR
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Pots Pots à usage général
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Informations de commande: Screw lids must be ordered seperately.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904