Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Formule:
C₇H₃Cl₂NO₃ Point d'ébullition: 165 °C (20 mmHg) Point de fusion: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051515 Numéro CAS: 7073-36-1 EINECS: 230-367-4 UN: 3265 ADR: 8,II |