Chlorure de 4-chlorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 221…222 °C Point de fusion: 12…14 °C Densité: 1,377 Point éclair: 105 °C (221 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000686 Numéro CAS: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |