Chlorure de 3-chlorobenzoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 224…225 °C Point de fusion: 44 °C Densité: 1,368 Point éclair: 117 °C (242 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000671 Numéro CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |