Chlorure de 3-chlorobenzoyle 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa) Point de fusion: 44 °C Densité: 1,36 g/cm³ Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000671 Numéro CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides |
Titration RCOCl | ≥99.0 % |
Titration RCOOH | ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid) |