Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 2905-62-6
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5820
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1940681
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009817
Formule:
C₇H₃Cl₃O Point d'ébullition: 245 °C Point de fusion: 24…28 °C Densité: 1,478 Point éclair: 137 °C (278 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009817 Numéro CAS: 2905-62-6 EINECS: 220-813-6 UN: 3261 ADR: 8,II |