Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃Cl₃O Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa) Point de fusion: 30…33 °C Point éclair: 142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000672 Numéro CAS: 3024-72-4 EINECS: 221-177-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |