Imprimer
Chlorure de 2-chlorobenzoyle 97
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Chlorobenzoyl chloride
A14785.0B A14785.22 A14785.30
A14785.0BEA 272 EUR
A14785.0B A14785.22 A14785.30
Chlorure de 2-chlorobenzoyle 97
Chlorure de 2-chlorobenzoyle
Purity: 97% CAS No.: 609-65-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5718 Odour: Acrid Melting Point: -4° Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 386435 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000660
Formule: C₇H₄Cl₂O
Poids moléculaire: 175.01 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.379
Point éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000660
Numéro CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8 II