Imprimer
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
B20815.18 B20815.30
B20815.18EA 0 EUR
B20815.18 B20815.30
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 89-75-8 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: 16-20° Boiling Point: 150°/34mm Beilstein Reference: 608234 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000661
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 150 °C (34 mmHg)
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 1,497
Point éclair: 137 °C (278 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000661
Numéro CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3265
ADR: 8,II