Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4136-95-2
Molecular Formula: C7H2Cl4O
Formula Weight: 243.91
Flash Point:
Formule:
C₇H₂Cl₄O Point d'ébullition: 107…108 °C (6 mmHg) Densité: 1,561 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075323 Numéro CAS: 4136-95-2 UN: 3265 ADR: 8,II |