Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
Formule:
C₇H₂Cl₄O Poids moléculaire: 243.9 g/mol Point d'ébullition: 107…108 °C (6 mmHg) Densité: 1.56 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075323 Numéro CAS: 4136-95-2 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |