Imprimer
Acide (4-chlorophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15657.03 A15657.06 A15657.14
A15657.03EA 35.5 EUR
A15657.03 A15657.06 A15657.14
Acide (4-chlorophényl)métaborique ≥98%
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Purity: 98+% CAS No.: 1679-18-1 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 268-277° Beilstein Reference: 2936346
Formule: C₆H₆BClO₂
Point de fusion: 268…277 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5