Acide (3,4-dichlorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Formule:
C₆H₅BCl₂O₂ Poids moléculaire: 190.82 g/mol Point de fusion: 270…274 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074646 Numéro CAS: 151169-75-4 |