Imprimer
Acide (2-chlorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-chlorophénylborane
B23324.03 B23324.06 B23324.14
B23324.03EA 61.6 EUR
B23324.03 B23324.06 B23324.14
Acide (2-chlorophényl)métaborique ≥97%
Acide (2-chlorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 3900-89-8 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: ca 95-100° Beilstein Reference: 3030414
Formule: C₆H₆BClO₂
Poids moléculaire: 156.38 g/mol
Point de fusion: ∼ 95…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674012
Numéro CAS: 3900-89-8