Acide (2-chlorophényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BClO₂ Point de fusion: 94…95 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00674012 Numéro CAS: 3900-89-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder or crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |